Thiomorpholine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-90-0
Molecular Formula: C4H9NS
Formula Weight: 103.19
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5384
Boiling Point: 175-177°
Solubility: Miscible with water
Beilstein Reference: 102550
Merck Reference: 14,9300
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005974
Formula:
C₄H₉NS Peso molecolare: 103,19 g/mol Punto di ebollizione: 175…177 °C Densità: 1,086 Flash Pt: 67 °C (153 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005974 CAS Number: 123-90-0 EINECS: 204-660-2 UN: 3267 ADR: 8,III Merck Index: 14,9300 |