1-(4-Morpholino)cyclohexene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclohexene, 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Purity: 97%
CAS No.: 670-80-4
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5146
Boiling Point: 118-120°/10mm
Beilstein Reference: 118696
MDL No.: MFCD00006163
Formula:
C₁₀H₁₇NO Peso molecolare: 167,25 g/mol Punto di ebollizione: 118…120 °C (10 mmHg) Densità: 1,020 Flash Pt: 68 °C (154 °F) |
MDL Number:
MFCD00006163 CAS Number: 670-80-4 EINECS: 211-579-6 |