(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4187-87-5
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 742365
MDL No.: MFCD00021860
Formula:
C₉H₈O Punto di ebollizione: 231…233 °C Punto di fusione: 26…30 °C Densità: 1,087 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021860 CAS Number: 4187-87-5 EINECS: 224-064-6 |