(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 127-66-2
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 92-93°/10mm
Beilstein Reference: 1100096
MDL No.: MFCD00004454
Formula:
C₁₀H₁₀O Punto di ebollizione: 92…93 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 49…53 °C Densità: 1,031 Flash Pt: 96 °C (205 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004454 CAS Number: 127-66-2 EINECS: 204-855-2 |