3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 408492-28-4
Molecular Formula: C12H16BIO2
Formula Weight: 329.97
Melting Point: 70-72°
MDL No.: MFCD09953498
Formula:
C₁₂H₁₆BIO₂ Punto di fusione: 70…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09953498 CAS Number: 408492-28-4 |