2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
Purity: 98+%
CAS No.: 1634-82-8
Molecular Formula: C13H10N2O3
Formula Weight: 242.23
Melting Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1842696
Formula:
C₁₃H₁₀N₂O₃ Punto di fusione: 205…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002428 CAS Number: 1634-82-8 EINECS: 216-655-2 |