2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 190788-59-1
Molecular Formula: C12H16BNO4
Formula Weight: 249.08
Melting Point: 42-44°
Beilstein Reference: 7708824
Formula:
C₁₂H₁₆BNO₄ Punto di fusione: 42…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179447 CAS Number: 190788-59-1 |