Stampa…
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
366380010 366380050
ACRO366380010EA 76.6 EUR
ACRO366380010 ACRO366380050
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219.09 g/mol
Punto di fusione: 165…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093721
CAS Number: 214360-73-3
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %