Stampa…
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367590010 367590050
ACRO367590010EA 68.2 EUR
ACRO367590010 ACRO367590050
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219.09 g/mol
Punto di fusione: 89…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03453668
CAS Number: 210907-84-9
Visualizza i codici
Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %