Stampa…
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H28448.06 H28448.03
H28448.06EA 248 EUR
H28448.06 H28448.03
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 210907-84-9 Molecular Formula: C12H18BNO2 Formula Weight: 219.09 Melting Point: 87-93° MDL No.: MFCD03453668
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219,09 g/mol
Punto di fusione: 87…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453668
CAS Number: 210907-84-9