Stampa…
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
L19951.03 L19951.06
L19951.03EA 49 EUR
L19951.03 L19951.06
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 191171-55-8 Molecular Formula: C12H18BNO2 Formula Weight: 219.09 Melting Point: 65-70° Beilstein Reference: 8548809
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219.09 g/mol
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179448
CAS Number: 191171-55-8