Stampa…
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H27469.14 H27469.06
H27469.14EA 376 EUR
H27469.14 H27469.06
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 214360-48-2 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD04038747
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038747
CAS Number: 214360-48-2