Stampa…
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368210100 368210500
ACRO368210100EA 260 EUR
ACRO368210100 ACRO368210500
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
3-Bromo-3-buten-1-ol
Formula: C₄H₇BrO
Punto di ebollizione: 175 °C (760 mmHg)
Densità: 1,522 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154041
CAS Number: 76334-36-6
Visualizza i codici
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %