Isobutylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 84110-40-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD00134156
Formula:
C₄H₁₁BO₂ Punto di fusione: 108…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134156 CAS Number: 84110-40-7 |