1-Octylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 28741-08-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7B(OH)2
Formula Weight: 158.05
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1739759
Formula:
C₈H₁₉BO₂ Punto di fusione: 81…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074560 CAS Number: 28741-08-4 |