1-Hexylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 16343-08-1
Molecular Formula: CH3(CH2)5B(OH)2
Formula Weight: 130.00
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 1736080
Formula:
C₆H₁₅BO₂ Punto di fusione: 85…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074641 CAS Number: 16343-08-1 |