1-Decylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Decylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24464-63-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2
Formula Weight: 186.10
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1743934
Formula:
C₁₀H₂₃BO₂ Peso molecolare: 186.1 g/mol Punto di fusione: 86…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074638 CAS Number: 24464-63-9 |