Stampa…
1-Butylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13725.03 A13725.06 A13725.14
A13725.03EA 27.7 EUR
A13725.03 A13725.06 A13725.14
1-Butylboronic acid ≥98%
1-Butylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 4426-47-5 Molecular Formula: CH3CH2CH2CH2B(OH)2 Formula Weight: 101.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1733489 MDL No.: MFCD00002106
Formula: C₄H₁₁BO₂
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002106
CAS Number: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7