Stampa…
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L14536.06 L14536.03
L14536.06EA 224 EUR
L14536.06 L14536.03
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 97888-80-7 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 157-160° Beilstein Reference: 5045861
Formula: C₁₆H₁₆O₃
Peso molecolare: 256,3 g/mol
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272572
CAS Number: 97888-80-7