3-Iodobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 696-41-3
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 124-125°/13mm
Beilstein Reference: 1854653
MDL No.: MFCD00039573
Formula:
C₇H₅IO Punto di ebollizione: 124…125 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 55…57 °C |
MDL Number:
MFCD00039573 CAS Number: 696-41-3 |