Stampa…
2-Naphthalenethiol 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
334520050 334520250
ACRO334520050EA 42.9 EUR
ACRO334520050 ACRO334520250
2-Naphthalenethiol 98+%
2-Naphthalenethiol
Formula: C₁₀H₈S
Punto di ebollizione: 286 °C
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004086
CAS Number: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Visualizza i codici
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %