Diphenyl sulphoxide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 945-51-7
Molecular Formula: C12H10OS
Formula Weight: 202.28
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 206-208°/13mm
MDL No.: MFCD00002085
Formula:
C₁₂H₁₀OS Punto di ebollizione: 206…208 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 69…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002085 CAS Number: 945-51-7 EINECS: 213-415-9 |