Stampa…
Diphenyl sulphoxide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Phenyl sulphoxide, sulphinyldibenzene
130970250 130971000
ACRO130970250EA 65.4 EUR
ACRO130970250 ACRO130971000
Diphenyl sulphoxide 97%
Diphenyl sulphoxide
Formula: C₁₂H₁₀OS
Peso molecolare: 202,28 g/mol
Punto di ebollizione: 206…208 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 66…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002085
CAS Number: 945-51-7
EINECS: 213-415-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %