Stampa…
Diglycolic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Diglycolicanhydride
B24498.09 B24498.18
B24498.09EA 48.2 EUR
B24498.09 B24498.18
Diglycolic anhydride ≥97%
Diglycolic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4480-83-5 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 91-94° Boiling Point: 240-241° MDL No.: MFCD00006677
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116.07 g/mol
Punto di ebollizione: 240…241 °C
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006677
CAS Number: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5