Stampa…
Diglycolic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Diglycolicanhydride
114670250 114671000
ACRO114670250EA 88 EUR
ACRO114670250 ACRO114671000
Diglycolic anhydride 97%
Diglycolic anhydride
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116.07 g/mol
Punto di fusione: 90…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006677
CAS Number: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %