Stampa…
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H27730.06 H27730.03
H27730.06EA 120 EUR
H27730.06 H27730.03
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 6914-79-0 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: 143-149° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00190651
Formula: C₅H₅NO₂
Punto di fusione: 143…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190651
CAS Number: 6914-79-0
UN: 2923
ADR: 8,III