Stampa…
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21946.09 B21946.88
B21946.09EA 208 EUR
B21946.09 B21946.88
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 58574-03-1 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 292-295° MDL No.: MFCD00059078
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di fusione: 292…295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059078
CAS Number: 58574-03-1