4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1486-51-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 2111640
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Punto di fusione: 187…191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016527 CAS Number: 1486-51-7 EINECS: 216-066-0 |