Stampa…
3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Benzyloxybenzoic acid
H32882.03 H32882.06 H32882.14
H32882.03EA 32.8 EUR
H32882.03 H32882.06 H32882.14
3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 69026-14-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00527901
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00527901
CAS Number: 69026-14-8