Stampa…
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Benzyloxybenzoic acid
A12425.09 A12425.18 A12425.30
A12425.09EA 59.1 EUR
A12425.09 A12425.18 A12425.30
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14389-86-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00051940
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051940
CAS Number: 14389-86-7