Stampa…
Fenolo, cristalli, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
0188.0500EA 113.44 EUR
0188.0500 0188.1000
Fenolo, cristalli, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Punto di ebollizione: 181,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40,8 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Freezing Point min. 40.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.03 %
Water (H2O) max. 0.2 %