Stampa…
2-Amino-4-phenylthiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
A18488.03 A18488.06
A18488.03EA 59.7 EUR
A18488.03 A18488.06
2-Amino-4-phenylthiazole 98%
2-Amino-4-phenylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 2010-06-2 Molecular Formula: C9H8N2S Formula Weight: 176.24 Odour: Odourless Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 128609 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00039680
Formula: C₉H₈N₂S
Peso molecolare: 176,24 g/mol
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039680
CAS Number: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III