Stampa…
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT), Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
475989-1 475989-10
475989-1EA 150 EUR
475989-1 475989-10
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011964
CAS Number: 298-93-1
EINECS: 206-069-5