3-(4,5-Dimetiltiazolo-2-yl)-2,5-difeniltetraziolo bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 298-93-1
Molecular Formula: C18H16BrN5S
Formula Weight: 414.33
Odour: Odourless
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3825277
MDL No.: MFCD00011964
Formula:
C₁₈H₁₆N₅BrS Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS Number: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |