3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT), Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11714.0001
1.11714.0010
1.11714.0001EA
212
EUR
1.11714.0001
1.11714.0010
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
Formula:
C₁₈H₁₆N₅BrS Peso molecolare: 414,33 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS Number: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |