Stampa…
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
A2231.0001EA 62.8 EUR
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Peso molecolare: 414,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011964
CAS Number: 298-93-1
EINECS: 206-069-5