3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro
Fornitore: Cayman Chemical
|
Attenzione
|
10009591-1
10009591-5
CAYM10009591-1EA
93
EUR
CAYM10009591-1
CAYM10009591-5
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
Formula:
C₁₈H₁₆N₅BrS Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS Number: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |