Stampa…
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT) ≥98%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
0793-1GEA 105 EUR
0793-1G 0793-5G
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT) ≥98%, ultrapuro
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
MTT, e un colorante giallo, può essere ridotto da enzimi reduttasi mitocondriali a formazano, un composto viola insolubile in acqua. Poiché la riduzione si verifica solo in cellule viventi la quantificazio di formazano è proporzionale al numero di cellule vitali nella popolazione.
  • Metodo colorimetrico sensibile alternativo all'utilizzo di radioisotopi in studi sulla proliferazione cellulare e di citotossicità
  • Utilizzato in saggi su vitalità cellulare, curve dose-risposta e saggi di citotossicità
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Peso molecolare: 414,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011964
CAS Number: 298-93-1
EINECS: 206-069-5
Visualizza i codici
Temperatura di fusione w/ Decomposizione ≥187 °C
Purezza ≥98%