Stampa…
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
A19346.06 A19346.14
A19346.06EA 40.2 EUR
A19346.06 A19346.14
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole ≥98%
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 3411-95-8 Molecular Formula: C13H9NOS Formula Weight: 227.29 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 173026
Formula: C₁₃H₉NOS
Peso molecolare: 227,29 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022869
CAS Number: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9