Stampa…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
N0481-5G N0481-1G
TCIAN0481-5GEA 77 EUR
TCIAN0481-5G TCIAN0481-1G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99.0% (by GC)
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064179
CAS Number: 10420-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3215375c61373dfba91ceb9ebe8dbdef703e834a&vid=3215375c61373dfba91ceb9ebe8dbdef703e834a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%