(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
Purity: 99%
CAS No.: 10420-89-0
Molecular Formula: C12H13N
Formula Weight: 171.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₃N Peso molecolare: 171,24 g/mol Punto di ebollizione: 152…153 °C (11 mmHg) Densità: 1,060 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00064179 CAS Number: 10420-89-0 ADR: 8,III |