Stampa…
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
217800010 217800050
ACRO217800010EA 50.9 EUR
ACRO217800010 ACRO217800050
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (11 mmHg)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064114
CAS Number: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +51° to +59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)