(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
Purity: 98%
CAS No.: 42882-31-5
Molecular Formula: C12H13N
Formula Weight: 171.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₃N Peso molecolare: 171,24 g/mol Punto di ebollizione: 155…156 °C (15 mmHg) Densità: 1,063 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00004014 CAS Number: 42882-31-5 ADR: 8,III |