Stampa…
DL-α-Tocopherol acetate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
A14505.14 A14505.22 A14505.36
A14505.14EA 44.1 EUR
A14505.14 A14505.22 A14505.36
DL-α-Tocopherol acetate 97%
DL-α-Tocopherol acetate
Purity: 97% CAS No.: 7695-91-2 Molecular Formula: C31H52O3 Formula Weight: 472.76 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 210°(410°F) Refractive Index: 1.4960 Melting Point: -28° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 97512 Merck Reference: 14,9495 MDL No.: MFCD00072042
Formula: C₃₁H₅₂O₃
Peso molecolare: 472,75 g/mol
Punto di ebollizione: >300 °C
Punto di fusione: –28 °C
Densità: 0,960
Flash Pt: 210 °C (410 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00072042
CAS Number: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
Merck Index: 14,9495