Diethyl dibromomalonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 631-22-1
Molecular Formula: C7H10Br2O4
Formula Weight: 317.96
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₀Br₂O₄ Punto di ebollizione: 108…110 °C (4 mmHg) Densità: 1,680 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015154 CAS Number: 631-22-1 EINECS: 211-151-9 UN: 1760 ADR: 8,III |