Stampa…
Dimethyl bromomalonate 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
305190050 305190250
ACRO305190050EA 24.8 EUR
ACRO305190050 ACRO305190250
Dimethyl bromomalonate 90% tech.
Dimethyl bromomalonate
Formula: C₅H₇BrO₄
Punto di ebollizione: 105…108 °C (11 mmHg)
Densità: 1,6 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025865
CAS Number: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %