Diethyl bromomalonate ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 685-87-0
Molecular Formula: BrCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 239.07
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 509768
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009138
Formula:
C₇H₁₁BrO₄ Punto di ebollizione: 233…235 °C Densità: 1,402 Flash Pt: 111 °C (231 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009138 CAS Number: 685-87-0 EINECS: 211-683-1 ADR: 8,II |