Diethyl bromomalonate 90+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₁BrO₄ Punto di ebollizione: 233…235 °C (760 mmHg) Densità: 1,4 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009138 CAS Number: 685-87-0 EINECS: 211-683-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90.0 % |
UV | at 214 nm A: ≤0.05 |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |