1-Bromo-2-methoxyethane 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromoethyl methyl ether
Stabilization:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
Stabilized with sodium carbonate
Purity: 96%
CAS No.: 6482-24-2
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH3
Formula Weight: 139.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Recognizable
Boiling Point: 109-110°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000236
Formula:
BrH₂CCH₂OCH₃ Punto di ebollizione: 109…110 °C Densità: 1,478 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000236 CAS Number: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 3271 ADR: 3,III |