Stampa…
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
269900010 269900050
ACRO269900010EA 47.8 EUR
ACRO269900010 ACRO269900050
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066443
CAS Number: 17407-55-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with NaOH ≥99.0 %